Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne SPE en PP Chromabond™ Alox N
Marque: Macherey-Nagel™ 730446
Code nomenclature Nacres: NB.21
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Spécification
3 ml | |
500mg | |
60 à 150 μm | |
Colonne SPE |
SPE | |
Extraction sur phase solide | |
Chromabond Alox N | |
150 m2/g |