Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne SPE en PP Chromabond™ Easy
71.00€ - 115.58€
Spécification
Type de colonne | SPE |
---|---|
À utiliser avec (application) | Extraction sur phase solide |
Granulométrie | 80 μm |
Adsorbant | Chromabond Easy |
Type | Colonne SPE |
Code produit | Marque | Capacité de la colonne (métrique) | Poids du lit | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité de la colonne (métrique) | Poids du lit | Prix | Quantity & Availability | ||||
10013031
|
Macherey-Nagel™
730751 |
1 ml | 30mg |
71.00€
30 pièces |
Expédition estimée: 26-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10308651
|
Macherey-Nagel™
730753 |
3 ml | 60mg |
106.00€
30 pièces |
Expédition estimée: 26-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10766522
|
Macherey-Nagel™
730754 |
6 ml | 200mg |
115.58€
30 pièces |
Expédition estimée: 26-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10670922
|
Macherey-Nagel™
730752 |
1 mL | 100 mg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Specifications
SPE | |
80 μm | |
Colonne SPE | |
650 à 700 m2/g |
Extraction sur phase solide | |
Chromabond Easy | |
50 μm |