Learn More
Macherey-Nagel™ Colonnes vides CHROMABOND™ pour SPE
Préparez des échantillons SPE (extraction en phase solide) avec une gamme de colonnes vides. Les colonnes vides Macherey-Nagel™ CHROMABOND™ pour SPE sont des colonnes vides en polypropylène avec des frittés en polyéthylène. Disponibles en plusieurs tailles.
85.30€ - 192.00€
Spécification
Type de colonne | Vide |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | Adsorbants CHROMABOND |
Type | Colonne SPE en PP |
Comprend | Fritté en polyéthylène, filtre |
Code produit | Marque | Capacité de la colonne (métrique) | Description | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité de la colonne (métrique) | Description | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10388211
|
Macherey-Nagel™
730159 |
1 ml | 100/boîte |
192.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 27-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12786791
|
Macherey-Nagel™
730380 |
30 ml | 20/boîte |
105.00€
20 pièces |
Expédition estimée: 20-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10063131
|
Macherey-Nagel™
730160 |
3 ml | 50/boîte |
123.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 20-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10505401
|
Macherey-Nagel™
730355 |
45 ml | 20/boîte |
139.00€
20 pièces |
Expédition estimée: 20-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10259981
|
Macherey-Nagel™
730161 |
6 ml | 30/boîte |
85.30€
30 pièces |
Expédition estimée: 05-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12762213
|
Macherey-Nagel™
730161 |
6 ml | 30/boîte |
85.30€
50 pièces |
Expédition estimée: 20-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12776731
|
Macherey-Nagel™
730158 |
70 ml | 20/boîte |
150.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10575391
|
Macherey-Nagel™
730158 |
70 ml | 20/boîte |
150.00€
20 pièces |
Expédition estimée: 09-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Préparez des échantillons SPE (extraction en phase solide) avec une gamme de colonnes vides.Les colonnes vides Macherey-Nagel™ CHROMABOND™ pour SPE sont des colonnes vides en polypropylène avec des frittés en polyéthylène.Disponibles en plusieurs tailles.
- Accessoire pour SPE (extraction en phase solide)
- Pour le conditionnement individuel des colonnes SPE avec les adsorbants CHROMABOND™
- Un élément filtrant est déjà inséré dans la colonne
- Colonnes en polypropylène avec frittés en polyéthylène en volumes de 1 ml–70 ml
Spécification
Vide | |
Adsorbants CHROMABOND | |
Colonne SPE en PP | |
Fritté en polyéthylène, filtre |