Learn More
CHROMABOND SPE vacuum manifold for 12 positions
Marque:  Macherey Nagel 730150N
CHROMABOND SPE vacuum manifold for 12 positions
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Code produit. 16113997
  • 945.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 01-08-2024