Learn More
Macherey-Nagel™ Cartouche Chromafix™ SB
Marque: Macherey-Nagel™ 731835
Code nomenclature Nacres: NB.21
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Spécification
Silice | |
Acides organiques, caféine, Saccharine | |
SB | |
60 Å | |
500 m2/g |
Poids adsorbant : 460 mg | |
45 μm | |
Cartouche Chromafix SB | |
50/boîte |