Learn More
Pro-Lab Diagnostics™ Anses d’inoculation en nichrome
Étalonnées pour éliminer une quantité de matériau constante et précise. Les anses d’inoculation en nichrome Pro-Lab Diagnostics™ sont des anses métalliques en nickel chrome économiques disponibles dans une vaste gamme de tailles comprises entre 1 μl et 10 μl. Les anses métalliques standard épaisses peuvent être utilisées avec des supports isolés (vendus séparément).
Marque:  Pro-Lab Diagnostics™ PL102
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 0.01600kg
Code produit. 11999044
  • 303.00€ / 25 pièces
Expédition estimée: 03-06-2024
Description
Une anse d’inoculation est un outil simple utilisé pour recueillir et transférer des organismes microscopiques à partir d’une plaque de culture ou de bouillon. L’anse de petite taille recueille une quantité constante d’inoculum grâce à la tension superficielle. L’anse d’inoculation est stérilisée à la flamme avant et après chaque utilisation pour éliminer la contamination croisée entre les cultures. (L’anse doit être refroidie après la stérilisation pour éviter de détruire les organismes.)
  • Fabriquées en nickel chrome économique en version métallique standard ou épaisse
  • Disponibles en 6 tailles, de 1 μ de long / 1,59 mm à 10 μ / 5,05 mm
  • Conditionnées en lots de 25 anses
  • Supports avec poignées isolées vendus séparément
Spécification
Spécification
2,91mm
3,3 μl
Standard
Nickel chromé
Anse d’inoculation