Learn More
Bochem™ Pinces à 3 doigts avec revêtement PVC en acier chromé
Comprend l’arbre. Pinces à 3 broches à revêtement en PVC et acier chromé Bochem™ avec largeur d’étendue indépendamment ajustable par 2 vis de réglage.
Marque: Bochem™ 5626
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.14400kg
Description
- Doigt avec revêtement en PVC
- Largeur d’étendue ajustable indépendamment par 2 vis de réglage
- Avec arbre
Spécification
1 de chaque | |
Acier chromé | |
de 0 à 35 mm |
Pince à 3 doigts | |
150 mm | |
10 mm |