Learn More
Chrome pour la matrice HCI AAS de 1 g/l, Fisher chemical™
BIOPHARMA
Code produit. 12903145 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
100 mL
1000 mL
Conditionnement:
Flacon
Conditionnement:
100mL
500mL
Code produit. 12903145
Marque: Fisher Chemical B 013 500
Tous nos matériaux et réactifs de référence certifiés sont produits dans le cadre d’un système de gestion de la qualité ISO 9001, également accrédité selon ISO/CEI 17025 et accrédité selon le Guide ISO 34.
Chemical Identifiers
CAS 7697-37-2
Formule moléculaire HNO3
Poids moléculaire (g/mol) 63.01
Numéro MDL MFCD00011349
Clé InChI GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 944
ChEBI CHEBI:48107
Nom IUPAC acide nitrique
SMILES O[N+]([O-])=O
Specifications
Nom chimique ou matériau Chromium
Conditionnement Flacon
Forme physique Liquide
Concentration 1 g/L ±0.002 g/L
Type Solution étalon à simple élément de flamme pour spectroscopie d’absorption atomique
Solvent or Matrix 2% HCl
Quantité 1000 mL