Learn More
Chlorure de chrome(II), 99,9 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7052309
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
Code produit. 15462887
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 047176.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 10049-05-5
Chromium(II) chloride is used in the condensation of aldehydes with trisubstituted chloroalkenes as well as in the synthesis of a highly active precatalyst for ethylene oligimerization. Further uses of chromium(II) chloride include the conversion of terminal olefins into trans-iodocyclopropanes (in conjunction with iodoform and tetraethyl ethylenediamine) with excellent results; generating bis(indenyl)chromium dimers and other various related products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10049-05-5
Numéro MDL MFCD00010947
Synonyme Chromous chloride
Spécification
Nom chimique ou matériau Chromium(II) chloride
Point de fusion 824°C
Couleur Gris
Forme physique Poudre
Quantité 1 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Formule linéaire CrCl2
Numéro UN UN3260
Merck Index 14,2244
Informations sur la solubilité Soluble in water. Insoluble in alcohol and ether.
Poids de la formule 122.9
Pourcentage de pureté 99.9%
Odeur Odorless
Sensibilité Air and moisture sensitive
Densité 2.878 g/mL
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Chromium(II) chloride, anhydrous
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Chromic(II) chloride