Learn More
Sélénure de chrome, poudre noire, 99,5 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-4781857
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
Code produit. 11382208
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 013119.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
It is used in semiconductor, chemical vapor deposition (CVD) and physical vapor deposition (PVD) display and optical applications. It is used for coating solar energy or fuel cells and flip-chip applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12053-13-3
Formule moléculaire CrSe
Poids moléculaire (g/mol) 130.967
Numéro MDL MFCD00049885
Clé InChI UVZCKRKEVWSRGT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme chromium selenide, chromium ii selenide
CID PubChem 82886
Nom IUPAC séléniure de chrome
SMILES [Cr]=[Se]
Spécification
Nom chimique ou matériau Chromium selenide
Couleur Noir
Forme physique Poudre
Quantité 5 g
Plage de pourcentage du dosage 99.5% (Metals basis)
Poids de la formule 130.96
Odeur Odorless
Densité 6.74g/cm3