Learn More
Monoxyde de silicium de chrome, 99,9 % (base métallique), Thermo Scientific™
Code produit. 11313827
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
Code produit. 11313827
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 035667.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 37264-20-3
Formule moléculaire CrOSi
Poids moléculaire (g/mol) 96.08
Numéro MDL MFCD02091702
Clé InChI ASAMIKIYIFIKFS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme chromium silicon monoxide, d-arg1,d-trp5 inverted exclamation mark currency7 inverted exclamation mark currency9,leu11-substance p
CID PubChem 57464841
Nom IUPAC chrome;oxoniumylidynesilanide
SMILES [O+]#[Si-].[Cr]
Spécification
Nom chimique ou matériau Chromium silicon monoxide
Quantité 10 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Informations sur la solubilité It is insoluble in water.
Pourcentage de pureté 99.9%