Learn More
Solution de chrome pour ICP, 1 g/l, matrice HNO3, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Code produit. 12926184 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Conditionnement:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantité unitSize
12926184 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit. 12926184 Sous-traitant Fisher Chemical N° du sous-traitant S 113 100
Tous nos matériaux et réactifs de référence certifiés sont produits dans le cadre d’un système de gestion de la qualité ISO 9001, également accrédité selon ISO/CEI 17025 et accrédité selon le Guide ISO 34.
Spécification
La solution contient HNO3
Concentration 1 g/L
Quantité 100 mL