Learn More
Étalon chrome (VI) (Cr 6+) pour chromatographie d’échange d’ions, 1 000 mg/l dans l’eau, Honeywell Fluka™
Code produit. 16684214 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
100 ml
Conditionnement:
100mL
Code produit. 16684214
Marque: Honeywell Fluka E3012100ML
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Les étalons analytiques Honeywell Fluka™ offrent une gamme croissante de matériaux de référence inorganiques et organiques de haute qualité pour le marché européen, produits selon la norme ISO 9001.Les produits sont adaptés à une large gamme d’industries et d’applications et sont livrés avec un certificat d’analyse détaillé (CoA) dans chaque livraison. Une assistance technique experte gratuite est disponible, pour vous assurer que vous avez les informations dont vous avez besoin pour démarrer rapidement votre analyse et passer un audit.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Chromium(VI) Standard for Ion Chromatography
Densité 1.01 g/cm3
Quantité 100 ml
Qualité Étalons pour la chromatographie d’échange d’ions