Learn More
Oxyde de chrome(VI), ≥ 98,0 %, réactif ACS, Honeywell™ Fluka™
Code produit. p-7120329 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
500g
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XIV du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit. 15662330
Marque: Honeywell-Fluka 236470100G
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XIV du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Réactif ACS,≥98,0%
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1333-82-0
Formule moléculaire CrO3
Poids moléculaire (g/mol) 99.99
Numéro MDL MFCD00010952
Clé InChI WGLPBDUCMAPZCE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme chromium trioxide, chromium vi oxide, monochromium trioxide, chromtrioxid, chromic trioxide, chromsaeureanhydrid, anhydride chromique, chromium 6+ oxide, chromium vi trioxide, chromium oxide
CID PubChem 14915
ChEBI CHEBI:48240
Nom IUPAC trioxochrome
SMILES O=[Cr](=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Chromium(Vi) Oxide
Point de fusion 196°C
Couleur Violet
Quantité 100 g
Numéro UN UN1463
Poids de la formule 99.99g/mol
Pourcentage de pureté ≥98.0%
Qualité Réactif ACS
Conditionnement Flacon en verre
Aspect Powder
Densité 2.7g/cm3