Learn More
Oxyde de chrome(VI), 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10584131 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 g
250 g
1 kg
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1kg
2.50kg
250g
25g
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XIV du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit. 10584131
Marque: Thermo Scientific Acros 196610010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XIV du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS: 1333-82-0 | CrO3 | 99.99 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif d’oxydation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1333-82-0
Formule moléculaire CrO3
Poids moléculaire (g/mol) 99.99
Numéro MDL MFCD00010952
Clé InChI WGLPBDUCMAPZCE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme chromium trioxide, chromium vi oxide, monochromium trioxide, chromtrioxid, chromic trioxide, chromsaeureanhydrid, anhydride chromique, chromium 6+ oxide, chromium vi trioxide, chromium oxide
CID PubChem 14915
ChEBI CHEBI:48240
Nom IUPAC trioxochrome
SMILES O=[Cr](=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Chromium(VI) oxide
Point de fusion 196.0°C
Couleur Violet-rouge
Forme physique Cristaux ou granulés
Quantité 1 kg
Plage de pourcentage du dosage 99.4% min. (Iodometry)
Formule linéaire CrO3
Fieser 01,144; 02,72; 03,54; 04,96; 05,140; 07,70; 09,115; 10,99; 13,338; 14,60
Merck Index 15, 2239
Informations sur la solubilité Solubility in water: 1660g/L (20°C). Other solubilities: soluble in sulfuric acid, soluble in alcohol and mineral acids
Poids de la formule 99.99
Pourcentage de pureté 99.5%
Conditionnement Flacon en verre
Gravité spécifique 2.7
Densité 2.7000g/mL