missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ CHST13 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Code produit 15613935
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μL
Conditionnement:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15613935 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15613935 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur PA550000

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

The antibody detects endogenous levels of total CHST13 protein.

The protein encoded by this gene belongs to the sulfotransferase 2 family. It is localized to the Golgi membrane, and catalyzes the transfer of sulfate to the C4 hydroxyl of beta-1, 4-linked N-acetylgalactosamine (GalNAc) flanked by glucuronic acid residue in chondroitin. Chondroitin sulfate constitutes the predominant proteoglycan present in cartilage and is distributed on the surfaces of many cells and extracellular matrices.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène CHST13
Applications Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Classification Polyclonal
Concentration 1 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
Expression CHST13
Numéro d’ordre du gène Q8NET6
Alias de gène 1110067M19Rik; C4ST3; C4ST-3; carbohydrate (chondroitin 4) sulfotransferase 13; carbohydrate sulfotransferase 13; Chondroitin 4-O-sulfotransferase 3; chondroitin 4-sulfotransferase 3; CHST13; DcR3; Decoy receptor 3; M68; RGD1562825
Symboles de gène(s) CHST13
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Synthesized peptide derived from internal of human CHST13.
Méthode de purification Antigen affinity chromatography
Quantité 100 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 166012
Espèces cibles Human
Contenu et stockage -20°C
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.