missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CHST2 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech

Code produit 16864555 Tous les produits Proteintech Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
20 μL
150 μL
Conditionnement:
150µL
20µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
16864555 20 μL 20µL
16854555 150 μL 150µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 16864555 Fournisseur Proteintech Code fournisseur 260271AP20UL

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

This antibody recognizes both short form and long form, which migrates around 50-52 kDa and 58-60 kDa, respectively.

N-acetylglucosamine-6-O-sulfotransferases, such as CHST2, catalyze the transfer of sulfate from 3-prime-phosphoadenosine 5-prime-phosphosulfate.

Spécification

Antigène CHST2
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Concentration 0.27 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Expression CHST2
Numéro d’ordre du gène Q80WV3, Q9Y4C5
Alias de gène C6ST, CHST2, GlcNAc6ST 1, GN6ST, Gn6ST 1, GST 2, GST2
Symboles de gène(s) Chst2
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène CHST2 Fusion Protein Ag23293
Méthode de purification Antigen Affinity Chromatography
Quantité 20 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 54371, 9435
Espèces cibles Mouse, Human
Contenu et stockage -20°C
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.