Learn More
Thermo Scientific™ Boîtier de commande à distance Telemodul 10 M Variomag
Le boîtier de commande à distance Telemodul 10 M Thermo Scientific Variomag est une unité de commande externe conçue pour les agitateurs Mobil 10 et Mobil 25.
Marque: Thermo Scientific™ 50119120
Code nomenclature Nacres: NB.72
Informations supplémentaires : Poids : 0.65000kg
Description
Le boîtier de commande à distance Telemodul 10 M Thermo Scientific Variomag est une unité de commande externe conçue pour les agitateurs Mobil 10 et Mobil 25.
- Démarrage automatisé pour une accélération progressive du barreau magnétique
Spécification
Agitateur Mobil 10 et Mobil 25 | |
Contrôleur d’agitateur | |
230 V |
100 à 1000rpm | |
230 V | |
100 tr/min à 1000 tr/min |