Learn More
Thermo Scientific™ Agitateurs Biosystem pour culture cellulaire Variomag
Les agitateurs Biosystem Thermo Scientific Variomag permettent de réaliser une agitation légère tout en produisant peu de chaleur afin de protéger les cultures cellulaires les plus sensibles au sein d'incubateurs à CO2.
677.00€ - 2420.00€
Spécification
Vitesse | 5 à 120 tr/min |
---|---|
Matériau de la plaque supérieure | Acier inoxydable |
Forme | Carré |
Puissance | 4 W |
Hauteur (impériale) | 2,4 in |
Code produit | Marque | Positions d’agitation | Vitesse | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Positions d’agitation | Vitesse | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11764687
|
Thermo Scientific™
50119113 |
1 | 5 à 120 tr/min | 20 L |
677.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11784687
|
Thermo Scientific™
50119114 |
4 | 5 à 120 tr/min | 5 L |
2420.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
Les agitateurs Biosystem Thermo Scientific Variomag permettent de réaliser une agitation légère tout en produisant peu de chaleur afin de protéger les cultures cellulaires les plus sensibles au sein d'incubateurs à CO2.
Conviennent parfaitement à l'agitation thermique des cultures sensibles, y compris des cultures sur microsupport, des bouillons de culture et des suspensions cellulaires.
- Boîtier hermétique résistant aux microorganismes — contrôleur externe distinct permettant de garantir que seul l'agitateur hermétique est exposé à l'environnement au CO2 Leur faible émission de chaleur — permet de protéger les cultures cellulaires thermiquement sensibles et de ne pas compromettre les conditions dans la chambre de l'incubateur Boîtier en acier inoxydable simple à nettoyer et résistant aux environnements agressifs Démarrage avec accélération progressive de couple Le contrôleur dispose de réglages de la puissance, ce qui permet de réduire la consommation d'énergie ainsi que la production de chaleur Agitation lente et régulière à partir de 5 tr/min Les agitateurs à une seule position peuvent agiter jusqu'à 20 L Les agitateurs à quatre positions peuvent agiter jusqu'à 5 L par position Conditions de fonctionnement : entre -10° et +56 °C à 100 % HR Catégorie de protection : IP 68
Spécification
5 à 120 tr/min | |
Carré | |
2,4 in | |
0,4 à 4 W | |
Agitateur |
Acier inoxydable | |
4 W | |
6 cm | |
-10°C à +56°C (fonctionnement) |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.