Learn More
Thermo Scientific™ Rallonges de câbles Variomag Extension
Les rallonges de câbles Thermo Scientific Variomag sont destinées à être utilisées avec les agitateurs magnétiques Variomag.
95.50€ - 150.00€
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10185411
|
Thermo Scientific™
50088016 |
4 -Pin Extension Cable |
95.50€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10013881
|
Thermo Scientific™
50088021 |
6 -Pin Extension Cable |
122.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10013431
|
Thermo Scientific™
50088102 |
8 -Pin Extension Cable |
150.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Les rallonges de câbles Thermo Scientific Variomag sont destinées à être utilisées avec les agitateurs magnétiques Variomag.
Longueur : 3 m (9,8ft.).Spécification
3 m | |
Câble de rallonge |