Learn More
Thermo Scientific™ Rallonges de câbles Variomag Extension
Les rallonges de câbles Thermo Scientific Variomag sont destinées à être utilisées avec les agitateurs magnétiques Variomag.
Marque: Thermo Scientific™ 50088016
Code nomenclature Nacres: NB.72
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
Les rallonges de câbles Thermo Scientific Variomag sont destinées à être utilisées avec les agitateurs magnétiques Variomag.
- Longueur : 3 m (9,8′)
Spécification
4 -Pin Extension Cable | |
Telemodul 20 C , 40 ° C et 10 M | |
3 m | |
Câble de rallonge |