Learn More
Thermo Scientific™ Contrôleur Cimarec™ i 20C, 100-240 V
Simplifiez les opérations grâce à ce contrôleur de microprocesseurs à interface conviviale et piloté par menus inclus avec les micro, mini, compact, maxi agitateurs de télésystèmes.
Marque: Thermo Scientific™ 50090773
Code nomenclature Nacres: NB.72
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Description
Simplifiez les opérations grâce au contrôleur Thermo Scientific™ Cimarec™ i 20C, un contrôleur facile d’utilisation de microprocesseur à menu inclus avec les agitateurs Micro, Mini, Compact, Maxi et Telesystems.
Modules de pilotage Variomag• Pour pilotage à distance d'un ou plusieurs agitateurs simultanément
• Contrôle précis de la puissance et vitesse d'agitation
• Module pilotage numérique 20 W
• Affichage numérique
• Commande intuitive 1 bouton
• Vitesse 130 à 1400 t/min, ±3%
• Régulation de la puissance: 20, 50, 75 ou 100%
• Centrage et arrêt immédiat des aimants
• Rotation continue ou alternée de pauses, avec ou sans inversion de sens
• Phases d'agitation et de pause programmables de 5 sec à 1 h
• Mémoire 3 programmes
• Module numérique 20 W
• Vol. max. 1,5L
• Vol. max. 1L
• Vol. max. 4 l
Spécification
Contrôleurs 20C | |
9,5 cm | |
16,5 cm | |
20 w | |
±1 | |
0° à 40 @ 80 % d’humidité relative°C | |
6,1 po | |
± 1 | |
130 tr/min à 1400 tr/min |
3,7 po | |
6,4 in | |
5 s à 60 min. | |
130 à 1400 tr/min | |
5 s à 60 min. | |
Contrôleur d’agitateur | |
15,5 cm | |
100/240 V | |
25/50/75/100 (4 niveaux) |