Learn More
Thermo Scientific™ Contrôleurs Cimarec™ i 40C, 100-240 V
Bénéficiez de vitesses supérieures et de réglages de puissance supplémentaires par rapport aux contrôleurs standard à l’aide des contrôleurs Thermo Scientific™ Cimarec™ i 40C.
Marque: Thermo Scientific™ 50090774
Code nomenclature Nacres: NB.72
Informations supplémentaires : Poids : 2.27700kg
Description
Bénéficiez de vitesses supérieures et de réglages de puissance supplémentaires par rapport aux contrôleurs standard à l’aide des contrôleurs Thermo Scientific™ Cimarec™ i 40C. Les contrôleurs Cimarec™ i 40C sont fournis avec les agitateurs Maxi et Telesystems.
Modules de pilotage Variomag• Pour pilotage à distance d'un ou plusieurs agitateurs simultanément
• Contrôle précis de la puissance et vitesse d'agitation
• Module numérique 40 W
• Contrôle de vitesse 100 à 2000 t/min et puissance de 10 à 100% en continu
• Autres caractéristiques identiques au télémodule 20 W
• Contrôle plusieurs agitateurs non panachables en parallèle
• 2 agitateurs Maxi ou multiposte ou 4 agitateurs Mini, Micro, Compact ou Maxi, avec le connecteur 4 postes
• 4, 6 ou 8 agitateurs Mini, Micro, ou Compact avec le connecteur 8 postes
• Module numérique 40 W
• Volume maximum 5 l
Spécification
Contrôleurs 40C | |
9.5 cm | |
16.5 cm | |
40 W | |
± 1 | |
0° à 40 @ 80 % d’humidité relative°C | |
6.1 in | |
± 1 | |
100 tr/min à 2000 tr/min |
3.7 in | |
6.4 in | |
5 s à 60 min | |
100 à 2000 tr/min | |
5 s à 60 min | |
Contrôleur d’agitateur | |
15.5 cm | |
100/240 V | |
10 à 100 (10 niveaux) |
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et des exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.