Learn More
Thermo Scientific™ Mini-agitateurs Variomag™
Les mini-agitateurs Thermo Scientific Variomag ont été conçus pour pouvoir travailler dans des espaces étroits.
249.00€ - 999.00€
Spécification
Forme | Carré |
---|---|
Plage de températures (métrique) | -10°C à +56°C (fonctionnement) |
Type | Agitateur |
Produktcode | Marke | Modèle | Tension | Type de bouchon | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Modèle | Tension | Type de bouchon | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10741602
|
Thermo Scientific™
50088120 |
Mini 20 avec Telemodul 20 C | 100/240 V | Ensemble de cordons avec diverses fiches |
999.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10202931
|
Thermo Scientific™
50088130 |
Mini avec Telemodul | 230 V | UE |
495.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12917206
|
Thermo Scientific™
50088132 |
Mini avec Telemodul | 230 V | UK |
505.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10469201
|
Thermo Scientific™
50088140 |
Mini sans contrôleur | N.A. |
249.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Beschreibung
Les mini-agitateurs Thermo Scientific Variomag ont été conçus pour pouvoir travailler dans des espaces étroits.
Les agitateurs Variomag de la gamme Mini sont fournis avec le contrôleur de votre choix.
- Pas plus grands que l'ongle du pouce, ils conviennent parfaitement à l'agitation de cuvettes
- Vitesse d'agitation maximale de 1 400 tr/min
- Volumes d'agitation jusqu'à 5 ml
- Conditions de fonctionnement : entre –10° et +56 °C à 95 % HR
- Catégorie de protection IP 68 (agitateur uniquement)
- Liaison et synchronisation de jusqu'à 8 mini-agitateurs à l'aide d'un contrôleur avec répartiteurs en option et agitateurs 50088140
Les unités 100/240 V sont dotées d'une série de câbles et de diverses fiches
Spezifikation
Carré | |
-10°C à +56°C (fonctionnement) | |
Agitateur |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction applicable à l’acheteur et relative à l’utilisation du ou des produit(s) uniquement à des fins de recherche interne ne s’applique pas au(x) produit(s) présent(s) sur les pages Web associées à la présente déclaration.