Learn More
Thermo Scientific™ Contrôleurs Cimarec™i Telemodul
Gagnez de l’espace avec les contrôleurs Thermo Scientific™ Cimarec™ i Telemodul, y compris les agitateurs Micro, Mini, Compact et Maxi.
Marque: Thermo Scientific™ 50119119
Code nomenclature Nacres: NB.72
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
Gagnez de l’espace avec les contrôleurs Thermo Scientific™ Cimarec™ i Telemodul, y compris les agitateurs Micro, Mini, Compact et Maxi.
Caractéristiques :- Fournit une puissance d’agitation adaptée aux volumes de liquides de faible viscosité petits à moyens
- Recommandé pour une agitation à un point jusqu’à 250 ml
Informations de commande :
Commander comme contrôleur de rechange uniquement.
Spécification
Agitateurs Mini, Micro, Compact et Maxi | |
5 cm | |
9.6 cm | |
130 à 1000 tr/min | |
0°C à 40°C à 80 % d’humidité relative | |
2.4 in | |
9,6 cm x 6,3 cm x 5 cm (3,7 po. x 2,4 po. x 1,9 po.) | |
En 115 V pour les États-Unis | |
130 tr/min à 100 tr/min |
1.9 in | |
3.7 in | |
7 W | |
± 3 | |
115 V | |
6.3 cm | |
± 3 | |
150 V | |
100% |
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction applicable à l’acheteur et relative à l’utilisation du ou des produit(s) uniquement à des fins de recherche interne ne s’applique pas au(x) produit(s) présent(s) sur les pages Web associées à la présente déclaration.