Learn More
Bromure de cinnamyle, principalement trans, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10041781
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
4392-24-9
C9H9Br
197.07
MFCD00000245
RUROFEVDCUGKHD-QPJJXVBHSA-N
cinnamyl bromide, 3-bromoprop-1-en-1-yl benzene, e-3-bromoprop-1-en-1-yl benzene, 3-bromo-1-phenyl-1-propene, 3-bromo-1-phenyl propene-1, e-3-bromoprop-1-enyl benzene, 3-bromo-propenyl-benzene, e-cinnamyl bromide, trans-cinnamyl bromide
5357478
[(E)-3-bromoprop-1-ényl]benzène
C1=CC=C(C=C1)C=CCBr
4392-24-9
C9H9Br
197.07
MFCD00000245
RUROFEVDCUGKHD-QPJJXVBHSA-N
cinnamyl bromide, 3-bromoprop-1-en-1-yl benzene, e-3-bromoprop-1-en-1-yl benzene, 3-bromo-1-phenyl-1-propene, 3-bromo-1-phenyl propene-1, e-3-bromoprop-1-enyl benzene, 3-bromo-propenyl-benzene, e-cinnamyl bromide, trans-cinnamyl bromide
5357478
[(E)-3-bromoprop-1-ényl]benzène
C1=CC=C(C=C1)C=CCBr
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Cinnamyl bromide
Note relative au nom 97%
Point de fusion 26°C to 32°C
Densité 1.3320g/mL
Point d’ébullition 103°C (22.0 mmHg)
Point d’éclair 87°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5CH=CHCH2Br
Indice de réfraction 1.621
Quantité 100 g
Beilstein 05, II, 372
Gravité spécifique 1.332
Poids de la formule 197.07
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre