Learn More
Solution de citrate pour la matrice H2O de chromatographie d’échange d’ions de 1 g/l, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Code produit. p-8014464 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
100 ml
250 ml
500 ml
Conditionnement:
100mL
500mL
Code produit. 12922115
Marque: Fisher Chemical A 015 100
Tous nos matériaux et réactifs de référence certifiés sont produits dans le cadre d’un système de gestion de la qualité ISO 9001, également accrédité selon ISO/CEI 17025 et accrédité selon le Guide ISO 34.
Spécification
La solution contient H2O
Concentration 1 g/L
Quantité 100 ml