Learn More
Acide citrique monohydraté, 99,5 %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
250g
1 kg
2,5kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
1kg
2.50kg
250g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Tampon biologique pour analyse
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Citric acid monohydrate |
| Point de fusion | 135,0°C à 152,0°C |
| Couleur | Blanc |
| Plage de pourcentage du dosage | 99.5% |
| Formule linéaire | HO2CCH2C(OH)(CO2H)CH2CO2H·H2O |
| Merck Index | 15, 2325 |
| Informations sur la solubilité | Solubilité dans l’eau :676 g/l (25°C).Autres solubilités :2,17 g/100 g d’éther - 0,007 g/100 g de chloroforme, 15,43 g/100 g d’alcool amylique - 5,98 g/100 g d’acétate d’amyle, 5,28 g/100 g d’acétate d’éthyle - 197 g/100 g de méthanol, 62,8 g/100 g de propanol |
| Poids de la formule | 210.15 |
| Pourcentage de pureté | 99.5% |
| Qualité | Analytique |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Citric acid monohydrate
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- P264-Se laver le visage, les mainset toute surface depeau exposée soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.