Learn More
Acide citrique, monohydraté, HPLC pour détection électrochimique, certifié, Fisher Chemical
Code produit. 10375360 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Change view
Click to view available options
:
Récipient à poudre en plastique de 500 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit.
10375360 Récipient à poudre en plastique de 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit. 10375360 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur C/6230/53
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
500g, récipient de poudre en plastique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
pH 1.8
CAS 5949-29-1
Point de fusion 135°C
Couleur Blanc
Formule moléculaire C6H10O8
Numéro MDL 149972
Clé InChI YASYEJJMZJALEJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES O.OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O
Nom IUPAC Acide 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylique hydraté
Poids moléculaire (g/mol) 210.14
Poids de la formule 210.15g/mol
Quantité 500 g
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
Forme physique Solide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Citric acid monohydrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.