Learn More
Abnova™ CKLFSF7 Recombinant Protein
335.00€ - 508.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | AAH10116 |
---|---|
À utiliser avec (application) | Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot |
Formule | 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer |
Identification génétique (Entrez) | 112616 |
Poids moléculaire | 45.4 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16106943
|
Abnova™
H00112616-P01.10UG |
10 ug |
335.00€
10µg |
Expédition estimée: 20-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16116943
|
Abnova™
H00112616-P01.25UG |
25 ug |
508.00€
25µg |
Expédition estimée: 20-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Spécification
AAH10116 | |
50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer | |
45.4 | |
8 | |
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow | |
Wheat Germ (in vitro) | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
CMTM7 | |
Human | |
Recombinant | |
Solution |
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot | |
112616 | |
CKLFSF7 (Human) Recombinant Protein (P01) | |
In vitro wheat germ expression system | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
MSHGAGLVRTTCSSGSALGPGAGAAQPSASPLEGLLDLSYPRTHAALLKVAQMVTLLIAFICVRSSLWTNYSAYSYFEVVTICDLIMILAFYLVHLFRFYRVLTCISWPLSELLHYLIGTLLLLIASIVAASKSYNQSGLVAGAIFGFMATFLCMASIWLSYKISCVTQSTDAAV | |
CKLFSF7/FLJ30992 | |
CMTM7 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST |