Learn More
Fisherbrand™ Bouchons en cellulose
Tous les produits Fisherbrand ProduitsCode nomenclature Nacres: NB.43
                    Click to view available options
                                Diameter (Metric) Bottom:
                                6 mm
                                6,5 mm
                                7 mm
                                8 mm
                                9 mm
                                10 mm
                                11 mm
                                12 mm
                                13 mm
                                15 mm
                                16 mm
                                18 mm
                                19 mm
                                23 mm
                                24 mm
                                27 mm
                                28 mm
                                29 mm
                                30 mm
                                35 mm
                                37 mm
                                40 mm
                                Longueur (métrique):
                                11 mm
                                30 mm
                                32 mm
                                35 mm
                                37 mm
                                40 mm
                                42 mm
                                43 mm
                                50 mm
                                60 mm
                                63 mm
                                65 mm
                                Conditionnement: 
                                100 pièces
                                1000 pièces
                                200 pièces
                                50 pièces
                                500 pièces
                    Description
- Perméable à l’air
 - Stérilisable à 200°C maximum
 - À usage unique
Spécification
Spécification
| Jetable | Oui | 
| À utiliser avec (application) | Béchers, flacons Erlenmeyer, tubes et différents types de flacons | 
| Longueur (métrique) | 37 mm | 
| Quantité | 1000PK | 
| Plage de températures (métrique) | 200°C | 
| Diameter (Metric) Bottom | 12 mm | 
| Diamètre (métrique) supérieur | 17 mm | 
| Matériau | Cellulose Fiber | 
| Type de produit | Bouchon | 
| Stérilité | Stérile | 
                    Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
			Fisherbrand™ Bouchons en cellulose > 
            Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu