Learn More
DWK Life Sciences Clip pour joints sphériques, avec vis de serrage, fabriquée en acier inoxydable
Pinces de rodage sphérique avec une possibilité de blocage supplémentaire.
Marque: DWK Life Sciences 286333403
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.03150kg
Description
La pince de rodage sphérique avec des vis de blocage permet une connexion très sûre par un blocage supplémentaire à l'aide des vis de blocage.- La vis de blocage permet une connexion très sûre par un blocage supplémentaire
- Excellente stabilité de forme comparé aux pinces en fil habituelles
Spécification
50 | |
Sécurité de joints dépolis conique | |
S 19 |
Acier inoxydable | |
Sécurité de joints dépolis conique |