Learn More
DWK Life Sciences Clip pour joints sphériques, avec vis de serrage, fabriquée en acier inoxydable
Pinces de rodage sphérique avec une possibilité de blocage supplémentaire.
Marque: DWK Life Sciences 286334802
Informations supplémentaires : Poids : 2.50000kg
Description
La pince à rodage à billes avec vis de blocage permet un raccordement très sécurisé à l’aide d’un verrouillage supplémentaire avec la vis de blocage.
- La vis de blocage permet un raccordement très sécurisé grâce à un dispositif de verrouillage supplémentaire.
- Excellente stabilité dimensionnelle par rapport aux serre-câbles classiques
Spécification
10 | |
Fixation des joints rodés sphériques | |
S 51 |
Acier inoxydable | |
Fixation des joints rodés sphériques |