Learn More
Honeywell™ Cartouche en plastique A1B1E1 classe 1 pour vapeurs organiques et gaz acides
Code produit 15876635
Modifier l'affichage
Click to view available options
Protège contre les vapeurs organiques, les gaz acides, l’ammoniac et les particules
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
15876635 Protège contre les vapeurs organiques, les gaz acides, l’ammoniac et les particules
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 15876635 Fournisseur Honeywell™ Code fournisseur N06575089L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    56.31€
    22.85€ / 1 paires
    Économisez 33.46€
    59% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 15-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
La cartouche A1B1E1K1P3 fait partie de la large gamme de cartouches proposées pour vous protéger contre de nombreux gaz, vapeurs et/ou particules dangereux dans de nombreuses applications. Cette gamme offre une haute qualité et une protection économique.
  • Protège contre les vapeurs organiques, les gaz acides, l’ammoniac et les particules
  • Excellente efficacité de filtration sur une longue période de temps
  • Profil plus bas et léger pour un confort optimal
  • Le profil bas évite toute obstruction du champ de vision
  • Le connecteur fileté est facile à fixer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de cartouche Cartouche en plastique de classe 1
Certifications/Conformité EPI de catégorie 3, Homologué CE, QA :ISO 9001/2000, Certification CE :2259, Attestation CE :2259, EN 2259
À utiliser avec (application) Protège contre les vapeurs organiques, les gaz acides, l’ammoniac et les particules
Quantité 1 paire
Poids (métrique) 122,3 g