Learn More
Hecht Karl™ Class B DURAN Borosilicate Glass Tall Form Measuring Cylinders
Code nomenclature Nacres: NB.43
Click to view available options
Capacité (métrique):
2 000 ml
Conditionnement:
1 pièce
Spécification
Spécification
| Tolérance | ±15 mL |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Couleur de la balance | Blue |
| Certifications/Conformité | DIN EN ISO 4788 |
| Classe | B |
| Capacité (métrique) | 2 000 ml |
| Balance | Blue Graduations |
| Tolérance (métrique) | ±15mL |
| Type de produit | Graduated Measuring Cylinder |
| Limite d’erreur | ±15mL |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Hecht Karl™ Class B DURAN Borosilicate Glass Tall Form Measuring Cylinders >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu