Learn More
Kartell™ Éprouvettes graduées de forme haute TPX™
En TPX™ (PMP) pour une grande transparence et une excellente résistance thermique et chimique. Les éprouvettes de mesure de forme haute Kartell™ TPX™ représentent une excellente solution pour la mesure de liquides en laboratoire.
Marque: Kartell™ 0257500
Informations supplémentaires : Poids : 1.82000kg
Description
- Autoclavables
- Résiste à des températures de liquides pouvant atteindre 170°C
- Base hexagonale assurant la stabilité, bec verseur intégré pour une distribution facile
- Pas de mouillage, pas de ménisque
- Les graduations à encre indélébile permanentes offrent une grande reproductibilité
- Adapté aux denrées alimentaires
- Conforme aux normes ISO 6706-1981 (E) et BS 5404 partie 2 1977
Spécification
500 ml | |
plusmn;5 ml | |
Classe B. | |
55 mm | |
50 ml | |
170deg;C | |
Cylindrique | |
Bleu | |
361 mm |
PMP | |
ISO 6706-1981 (E) | |
Graduations permanentes | |
1Chaque | |
Autoclavables | |
5 ml | |
Denrées alimentaires | |
Pentagonale | |
Éprouvette graduée |