Learn More
VITLAB™ Éprouvettes graduées de forme courte SAN de classe B
Utilisez ces éprouvettes pour l’industrie agro-alimentaire et les applications de mesure de volume. Les éprouvettes graduées de forme haute SAN classe B VITLAB™ possèdent une échelle en relief facile à lire et des traits circulaires aux principaux points de l’échelle. La base hexagonale à crampons offre une grande stabilité.
6.40€ - 91.13€
Spécification
Certifications/Conformité | Classe B. |
---|---|
Class | B |
Forme | Rond |
Matériau | SAN |
Balance | Échelle augmentée et marques d’anneau aux premiers points de l’échelle |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10584533
|
VITLAB™
64591 |
1000 ml |
91.13€
6 pièces |
Expédition estimée: 09-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10126932
|
VITLAB™
64491 |
500 ml |
67.95€
6 pièces |
Expédition estimée: 11-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10586544
|
VITLAB™
64091 |
25 ml |
42.75€
12 pièces |
Expédition estimée: 09-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10644463
|
VITLAB™
64391 |
250 ml |
49.20€
6 pièces |
Expédition estimée: 09-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10556634
|
VITLAB™
64191 |
50 ml |
55.35€
12 pièces |
Expédition estimée: 05-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10596984
|
VITLAB™
64291 |
100 ml |
63.00€
12 pièces |
Expédition estimée: 09-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10196280
|
VITLAB™
64391 |
250 ml |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
10508442
|
VITLAB™
64291 |
100 ml |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
- Éprouvette graduée transparente
- Étalonnée pour son volume (In)
- Tolérances de classe B conformes aux normes DIN 12681 / ISO 6706.
- La résistance aux contraintes thermiques jusqu’à 80°C n’entraîne pas un dépassement constant des seuils de tolérance
Spécification
Classe B. | |
Rond | |
Échelle augmentée et marques d’anneau aux premiers points de l’échelle |
B | |
SAN |