Learn More
Kartell™ Éprouvettes de mesure de forme haute en polypropylène translucide
Fabriquées en PP hautement translucide alliant durabilité, clarté et bonne résistance chimique. Les éprouvettes de mesure de forme haute en polypropylène Kartell™, autoclavables constituent une solution sûre et économique pour mesurer le volume des liquides en laboratoire.
Marque: Kartell™ 0107800
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.01800kg
Description
Fabriquées en PP hautement translucide alliant durabilité, clarté et bonne résistance chimique. Les éprouvettes de mesure de forme haute en polypropylène Kartell™, autoclavables constituent une solution sûre et économique pour mesurer le volume des liquides en laboratoire.
- Les graduations moulées permanentes optimisent la clarté et la reproductibilité
- La fabrication en polypropylène résiste à des températures pouvant atteindre 120°C
- Forme haute, base pentagonale pour une meilleure stabilité
- Classe B.
- Autoclavables
- Adapté aux denrées alimentaires
Spécification
50 ml | |
plusmn;1 ml | |
30/boîte | |
Graduations moulées permanentes | |
10 ml | |
plusmn; 1 ml | |
1 ml | |
Denrées alimentaires | |
7,85 in | |
Éprouvette graduée |
PP | |
ISO 6706-1981 (E) | |
Classe B. | |
25,5 mm | |
Autoclavables | |
100deg;C | |
Cylindrique | |
Pentagonale | |
199 mm |