Learn More
Zwiebel™ Boîte en plastique avec poids de 500 g en acier inox, classe E2
Étalonnent des poids des classes de précision inférieures. Les poids d’étalonnage cylindriques en acier inox individuels Zwiebel™ de classe E2 sont destinés à la vérification ou à l’étalonnage des poids de classe F1 et à une utilisation avec des instruments de pesée de précision spéciale de classe I.
Marque:  Zwiebel™ PBI56813
Code nomenclature Nacres: NB.71
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Code produit. 11820892
  • 409.16€ / 1 pièce
Expédition estimée: 30-04-2024
Description
  • Poids d’étalonnage en acier inox de classe E2
  • En conformité avec OIML R111
  • Spécification
    Spécification
    ±0,8 mg
    Pour une utilisation avec les instruments de pesée de classe I précision spéciale