Learn More
Zwiebel™ Boîtes de pesée de classe F1
À utiliser avec des instruments de pesée de précision moyenne de classe II. Les boîtes de pesée Zwiebel™ de Classe F1 sont parfaites pour la vérification ou l’étalonnage des poids de classe F2.
Marque:  Zwiebel™ PBI2301E
Code nomenclature Nacres: NB.71
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Code produit. 12001633
  • 55.17€ / 1 pièce
Expédition estimée: 04-07-2024
Description
  • En conformité avec OIML R111
  • Fournis individuellement ou en kit, dans un boîtier en plastique ou une boîte en bois
  • Spécification
    Spécification
    50 mg
    ±0,04 mg
    Pour une utilisation avec les instruments de pesée de classe I précision spéciale et de classe IV haute précision