Learn More
Zwiebel™ Poids de boîte de classe F1 avec certificat
Pour une utilisation avec les instruments de pesée de précision spéciale de classe I et de haute précision de classe II. Les poids Zwiebel™ de Classe F1 sont destinés à la vérification ou à l’étalonnage des poids de classe F2.
Marque: Zwiebel™ PBI23134
Code nomenclature Nacres: NB.71
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
Spécification
±0,30 mg | |
Pour une utilisation avec les instruments de pesée de classe I précision spéciale et de classe IV haute précision |