Learn More
Zwiebel™ Poids de boîte de classe F1 avec certificat
Pour une utilisation avec les instruments de pesée de précision spéciale de classe I et de haute précision de classe II. Les poids Zwiebel™ de Classe F1 sont destinés à la vérification ou à l’étalonnage des poids de classe F2.
Marque:  Zwiebel™ PBI23135
Code nomenclature Nacres: NB.71
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Code produit. 11750793
  • 222.60€ / 1 pièce
Expédition estimée: 05-06-2024
Description
  • Poids d’étalonnage de classe F1
  • Livrés avec un certificat d’étalonnage garantissant la traçabilité
  • En conformité avec OIML R111
Spécification
Spécification
100 g
±0,50 mg
Pour une utilisation avec les instruments de pesée de classe I précision spéciale