Learn More
Zwiebel™ Poids de boîte de classe F1 avec certificat
Pour une utilisation avec les instruments de pesée de précision spéciale de classe I et de haute précision de classe II. Les poids Zwiebel™ de Classe F1 sont destinés à la vérification ou à l’étalonnage des poids de classe F2.
Marca: Zwiebel™ PBI23138
Code nomenclature Nacres: NB.71
Detalles adicionales : Poids : 0.80000kg
Descripción
Especificaciones
±5,0 mg | |
For use with Weighing Instruments of Special Accuracy Class I and High Accuracy Class II |