Learn More
Blouses de laboratoire jetables en polypropylène de classe I
Click to view available options
Dimensions:
L
Moyenne
S
XL
Conditionnement:
100 pièces
Description
- Polypropylène non tissé blanc
- Poignets élastiques
- Poids du tissu : 40 g/m2
- Col standard, sans poches
- Fente arrière
- Col simple
- Cinq attaches à pression pour une fermeture sécurisée
- Unisexe
Spécification
Spécification
| Dimensions | Moyenne |
| Sexe | Unisexe |
| Matériau | PP |
| Couleur | Blanc |
| Type de bouchon | Boutons pression |
| Type de manchette | Élastique |
| Jetable | Oui |
| Nbre de poches | Aucun |
| Type de collier | Col simple |
| Type de couture | Quatre coutures piquées |
| Afficher plus |