Learn More
Abeba™ Chaussures 1001 classiques
Click to view available options
Dimensions:
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
Conditionnement:
1 paire
Description
- CE EN ISO 20345:2011 SB A, E, FO SRC
- Microfibre
- Blanc
- Embout de sécurité en acier
- Semelle extérieure antidérapante en PU
- Traitement Sanitized
- Antistatiques
- Sangle de talon non pliable, réglable
- Doublure en microfibre et renfort de talon
- Zone de coup de pied ajustable
- Attache de boucle
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | CE EN ISO 20345:2011 SB A, E, FO SRC |
| Couleur | Blanc |
| Matériau de revêtement | Microfibre |
| Matériau | Microfibre |
| Dimensions | 39 |
| Caractéristiques de la semelle | Antidérapant |
| Matériau de la semelle | Polyuréthane |
| Modèle | 1001 |
| Matériau au niveau des orteils | Acier |
| Résistant à | Graisses animales, huiles et carburants |