Learn More
BD Concentré de solution de nettoyage Accuri™
Utilisé pour le nettoyage des composants dans les cytomètres en flux, comme le cytomètre C6 Accuri™. Le concentré de solution de nettoyage BD™ Accuri™ permet de constituer 1 l de solution de nettoyage conforme à l’état réglementaire RUO.
Marque: BD 653157
Informations supplémentaires : CAS : 77-92-9 Poids : 1.12000kg
Description
Pour garantir un fonctionnement sans faille de l’instrument, il convient de toujours nettoyer et rincer l’instrument avant de l’éteindre en fin de journée et immédiatement après avoir traité des échantillons visqueux ou des colorants.
- Application : Cytométrie en flux
- À ajouter à 1 l d’eau déionisée pour constituer la solution de nettoyage pour le cytomètre en flux C6 BD Accuri™.
- Numéro de lot et date de péremption indiqués sur l’étiquette de chaque flacon
- Uniquement pour la recherche (RUO) — Ne pas utiliser à des fins thérapeutiques ou diagnostiques
Propriétés physiques :
- pH à 20°C : 2,5
- Point d’ébullition : 130°C
- Densité : 1,12 g/cm3 à 20°C
- Soluble dans l’eau
Spécification
Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. | |
Liquide | |
Teint jaune |
Solution de nettoyage concentrée pour cytomètres en flux | |
RUO | |
1 L |
Sécurité et traitement
- Cleaning Concentrate Solution
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Mention de danger
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: citric acid, glycollic acid