Learn More
Micronova™ Rouleau blanc pour salles blanches CR100 PC™ Tape—
Pour applications industrielles légères, construction propre et préparation des salles blanches
Brand: Micronova™ CR100PC-2TR
Code nomenclature Nacres: HA.12
Additional Details : Poids : 1.00000kg
Description
- Conçus pour une utilisation là où un ruban ultra-propre n'est pas requis
- En vinyle avec adhésif en caoutchouc synthétique qui assure un décollement propre des résidus sur la surface des cartouches pour portoirs et sur la plupart des surfaces de travail en salle blanche
- Fixation forte avec les plastiques, les polymères et l’acier inox sans laisser de résidus adhésifs une fois retirés
- Rouleaux et joints pour surfaces incurvées et irrégulières
- Finition mate inscriptible avec un stylo pour salle blanche
- Couleur : Transparents
- Inscriptible avec un stylo pour salle blanche
- Traité dans un environnement contrôlé
- Enroulé sur mandrin en plastique, présenté dans une pochette
- Longueur du rouleau : 33 m (36 yd)
- Conditionnement individuel dans un sac en polyéthylène
Order Info
Disponible en rouleaux de couleur rouge, jaune, blanc, noir, marron, bleu foncé, vert foncé, bleu clair, vert clair, orange, violet et transparent de 36 yard (33 m). Contactez votre représentant du service clients Fisher Safety au 1-800-772-6733 pour obtenir des informations sur les couleurs non indiquées ici.
Specifications
Not Autoclavable | |
Transparent | |
Rouleau pour salle blanche | |
Étanchéité, codage couleur, étiquetage, création de lots | |
36 yd | |
2 po |
Rubber | |
Vinyle, Caoutchouc synthétique | |
Non stérile | |
33 m x 50.8 mm (36 yd. x 2 in.) | |
33 m | |
50.8 mm |