Learn More
Micronova™ Rouleau blanc pour salles blanches CR100 PC™ Tape—
Pour applications industrielles légères, construction propre et préparation des salles blanches
Marque: Micronova™ CR100PC-2DG
Code nomenclature Nacres: HA.12
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Description
- Conçus pour une utilisation là où un ruban ultra-propre n'est pas requis
- En vinyle avec adhésif en caoutchouc synthétique qui assure un décollement propre des résidus sur la surface des cartouches pour portoirs et sur la plupart des surfaces de travail en salle blanche
- Fixation forte avec les plastiques, les polymères et l’acier inox sans laisser de résidus adhésifs une fois retirés
- Rouleaux et joints pour surfaces incurvées et irrégulières
- Finition mate inscriptible avec un stylo pour salle blanche
- Couleur : Transparents
- Inscriptible avec un stylo pour salle blanche
- Traité dans un environnement contrôlé
- Enroulé sur mandrin en plastique, présenté dans une pochette
- Longueur du rouleau : 33 m (36 yd)
- Conditionnement individuel dans un sac en polyéthylène
Informations sur la commande
Available in red, yellow, white, black, brown, dark blue, dark green, light blue, light green, orange, purple, and transparent in 36 yd. long (33m) rolls. Contact your Fisher Safety Customer Service Representative at 1-800-772-6733 for ordering information on colors not shown here.
Spécification
Not Autoclavable | |
Dark Green | |
Cleanroom Tape | |
Sealing, Color Coding, Labeling, Batching | |
36 yd. | |
2 in. |
Rubber | |
Vinyl, Synthetic Rubber | |
Non-sterile | |
33 m x 50.8 mm (36 yd. x 2 in.) | |
33 m | |
50.8 mm |