Learn More
CleanSpace™ Technology Harnais de tête
Code produit 15980052 Tous les produits CleanSpace Technology Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
PAF-1034, PAF-2034
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
15980052 PAF-1034, PAF-2034 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 15980052 Fournisseur CleanSpace™ Technology Code fournisseur PAF0030
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    63.85€
    49.50€ / 1 pièces
    Économisez 14.35€
    22% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 12-01-2027
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Le harnais de tête est en tissu et se fixe au respirateur à l’aide de bandes Velcro.
  • Compatible avec le système de protection respiratoire à ventilation assistée CleanSpace2™ (PAF-0034)
  • Utilisé avec l’appareil respiratoire révolutionnaire CleanSpace™ : léger, sans tuyaux ni ceintures
  • Conçu pour le confort sur de longues périodes
  • Permet la transpiration et la respirabilité
  • Nettoyage facile et séchage rapide
  • Conçu pour une utilisation longue dans des environnements difficiles
  • Remplacement facile et rapide
Spécification
Certifications/Conformité AS/NZS1716 :2012, EN 12942 (marquage CE)
Jetable Réutilisable
Matériau Polyester, nylon, Velcro
Type de produit Harnais de tête
À utiliser avec (équipement) PAF-1034, PAF-2034
Modèle PAF-0030
Conditions de stockage Conserver entre -10°C et +55°C
Dimensions (L x l x H) 580 x 220 mm
Poids (métrique) 69 g