Learn More
CleanSpace™ Masque complet halo pour montage PAPR
Code produit 15920042 Tous les produits CleanSpace Technology Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
M/L
S
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions unitSize
15920042 S 1 pièce
15930042 M/L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 15920042 Fournisseur CleanSpace™ Code fournisseur CS3006
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    308.00€
    253.50€ / 1 pièces
    Économisez 54.50€
    17% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 15-10-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Compatibles avec les respirateurs CleanSpace HALO, les masques complet se clipsent rapidement aux unités d’alimentation et offrent une bonne vision panoramique. Les masques internes oro-nasaux sont fabriqués en silicone souple pour épouser facilement les
  • Utilisé avec le révolutionnaire CleanSpace HALO : léger, sans tuyaux ni ceintures
  • Large visière panoramique
  • Revêtement résistant aux rayures et aux solvants, matériaux longue durée
  • Adapté à de longues périodes de travail
  • Adaptateur PortaCount intégré pour les tests d’ajustement de masque
  • Le débit d’air sous pression positive et le masque oro-nasal interne empêchent toute formation de buée
  • Respiration facile et absence de résistance, même en cas d’effort intense
  • Le joint en silicone s’adapte au visage pour une protection et un confort optimaux.
  • Le masque oro-nasal interne doté du système clip-in clip-out exclusif peut être facilement retiré pour être nettoyé
  • Mylar Diaphragme vocal pour une communication claire au travail
Spécification
Certifications/Conformité AS/NZS1716 : 2012
Certifications / conformité (Europe) EN 12942
Type de produit Masque complet PAPR
Dimensions S
Modèle du masque / du casque Masque complet PAPR uniquement
À utiliser avec (application) Secteurs de la santé, des laboratoires, des produits pharmaceutiques et des interventions d’urgence
Évaluation de la sécurité intrinsèque (IS) Non
Modèle CS3006
Si vous avez besoin d’un équipement de sécurité intrinsèque, veuillez consulter les certifications de sécurité intrinsèque de votre site. Ces demi-masques ne sont PAS certifiés intrinsèquement sûrs.